Drukuj
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy hydrat free acid ≥98%, crystalline, Ultrapure Bioreagent for liquid chromatography, dla biologii molekularnej, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
4014-07EA 42480 PLN
4014-07 4014-02 4014-04
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy hydrat free acid ≥98%, crystalline, Ultrapure Bioreagent for liquid chromatography, dla biologii molekularnej, J.T.Baker®
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy hydrat
Buffer for liquid chromatography and other molecular biology applications. Lot analysis on label.
Formuła: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149409
Numer CAS: 145224-94-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-632-3
Klasyfikacja Merck : 13,05929
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥98%
Assay (C₆H₁₃NO₄S·H₂O) ≥98 %
Appearance Passes Test
Loss on Drying at 130°C 7 - 10 %
Heavy Metals (as Pb) ≤2 ppm
Product Information (not a specification):
pKa at 20 degrees C = 6.15