Drukuj
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy hydrat
Dostawca: PanReac AppliChem
A1074.0250 A1074.1000
A1074.0250EA 2630 PLN
A1074.0250 A1074.1000
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy hydrat
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy hydrat
Formuła: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149409
Numer CAS: 145224-94-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-632-3
Klasyfikacja Merck : 13,05929