kwas 2-morfolinoetylosulfonowy hydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
A16104.14
A16104.22
A16104.36
A16104.14EA
235
PLN
A16104.14
A16104.22
A16104.36
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy hydrat ≥98%
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy hydrat
Purity: 98%
CAS No.: 145224-94-8
Molecular Formula: C6H13NO4S.H2O
Formula Weight: 213.26 (195.24anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point: ca 308° dec.
Beilstein Reference: 141319
Merck Reference: 14,5902
MDL No.: MFCD00149409
Good's buffer
Formuła:
C₆H₁₃NO₄S·1H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149409 Numer CAS: 145224-94-8 Numer WE (dawny EINECS): 224-632-3 Klasyfikacja Merck : 14,5902 |