monohydrochlorek lizyny for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
Lysine Hydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride, L-Lysine monohydrochloride, H-Lys-OH·HCl, L-Lysine monohydrocholoride, L-Lysine Hydrochloride, (S)-(+)-Lysine monohydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, H-Lys-OH.HCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16018.0100
8.16018.0500
8.16018.0100EA
207
PLN
8.16018.0100
8.16018.0500
monohydrochlorek lizyny for synthesis, Sigma-Aldrich®
monohydrochlorek lizyny
Formuła:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl MW: 182.65 g/mol Temp. topnienia: 263…264 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064564 Numer CAS: 657-27-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-519-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 420 g/l (20 °C) |
Melting Point | 263 - 264 °C |
Molar Mass | 182.64 g/mol |
Bulk Density | 360 kg/m3 |
pH | 5.5 - 6.0 (100 g/l, H2O, 20 °C) |