Drukuj
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) hydrate 99+% for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Morpholineethanesulphonic acid hydrate, MES hydrate, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulphonic acid hydrate
172590250 172591000 172595000 172590025
ACRO172590250EA 420 PLN
ACRO172590250 ACRO172591000 ACRO172595000 ACRO172590025
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) hydrate 99+% for biochemistry
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) hydrate
Formuła: C₆H₁₃NO₄S·xH₂O
Temp. topnienia: 243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149409
Numer CAS: 1266615-59-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-632-3
Klasyfikacja Merck : 13,05929
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9.0 % (K.F.)
Solubility (5 % w/v in water) Clear colorless
UV at 260 nm A: ≤0.05
pH 2.5 to 4.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm