kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa hydrat for HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
15714.06
15714.14
15714.22
15714.06EA
484
PLN
15714.06
15714.14
15714.22
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa hydrat for HPLC
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa hydrat
CAS No.: 207605-40-1
Molecular Formula: C5H11NaO3S.H2O
Formula Weight: 192.21 (174.19anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 3725147
Ion pair reagent
Formuła:
C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O MW: 192.21 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007541 Numer CAS: 207605-40-1 Numer WE (dawny EINECS): 245-208-4 |