Drukuj
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa hydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
270370250 270371000
ACRO270370250EA 1050 PLN
ACRO270370250 ACRO270371000
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa hydrat 99%
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa hydrat
Formuła: C₅H₁₁NaO₃S·xH₂O
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149548
Numer CAS: 1266615-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 245-208-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9.6 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange 98.5 to 101.5 % (On dried substance)