Drukuj
Dietyloditiokarbaminian sodu trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: (Diethyldithiocarbamato-S,S')sodium trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, N,N-Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
228680-100G 228680-500G 228680-5G
SIAL228680-100GEA 386 PLN
SIAL228680-100G SIAL228680-500G SIAL228680-5G
Dietyloditiokarbaminian sodu trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dietyloditiokarbaminian sodu trihydrat
Formuła: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00150617
Numer CAS: 20624-25-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-710-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,03443