Drukuj
Dietyloditiokarbaminian sodu trihydrat ≥97% reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
83864.180EA 442 PLN
83864.180
Dietyloditiokarbaminian sodu trihydrat ≥97% reagent analityczny
Dietyloditiokarbaminian sodu trihydrat
Formuła: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
MW: 225,31 g/mol
Temp. topnienia: 95…98,5 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00150617
Numer CAS: 20624-25-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-710-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,03443
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) 30.0 - 35.0 %
Suited for copper reagent Passes test