Drukuj
D(-)-Lysine monohydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (R)-(-)-Lysine monohydrochloride, H-D-Lys-OH.HCl, D-Lysine hydrochloride, (R)-(-)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, (R)-(-)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
L07710.03 L07710.06
L07710.03EA 293 PLN
L07710.03 L07710.06
D(-)-Lysine monohydrochloride ≥98%
D(-)-Lysine monohydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 7274-88-6 Molecular Formula: C6H14N2O2.HCl Formula Weight: 182.65 Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 4356907
Formuła: C₆H₁₅ClN₂O₂
MW: 182.65 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 260 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012920
Numer CAS: 7274-88-6
Numer WE (dawny EINECS): 230-691-6