Drukuj
D(-)-Lysine monohydrochloride 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (R)-(-)-Lysine monohydrochloride, H-D-Lys-OH.HCl, D-Lysine hydrochloride, (R)-(-)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, (R)-(-)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
243080010 243080100 243080500
ACRO243080010EA 193 PLN
ACRO243080010 ACRO243080100 ACRO243080500
D(-)-Lysine monohydrochloride 99+%
D(-)-Lysine monohydrochloride
Formuła: C₆H₁₅ClN₂O₂
MW: 182.65 g/mol
Temp. topnienia: 266 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012920
Numer CAS: 7274-88-6
Numer WE (dawny EINECS): 230-691-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.5 %
Specific optical rotation -19° to -22° (20°C, 589 nm) (c=5, 5 N HCl)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm