Dietyloditiokarbaminian sodu trihydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(Diethyldithiocarbamato-S,S')sodium trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, N,N-Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate
A15898.22
A15898.36
A15898.22EA
465
PLN
A15898.22
A15898.36
Dietyloditiokarbaminian sodu trihydrat ≥98%
Dietyloditiokarbaminian sodu trihydrat
Purity: 98%
CAS No.: 20624-25-3
Molecular Formula: C5H10NNaS2.3H2O
Formula Weight: 225.31 (171.28anhy)
Melting Point: 94-102°
Beilstein Reference: 3920507
Merck Reference: 14,3378
MDL No.: MFCD00150617
Formuła:
(C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O MW: 225.31 g/mol Temp. topnienia: 94…102 °C Gęstość: 1.1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150617 Numer CAS: 20624-25-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-710-6 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,03443 |