Dietyloditiokarbaminian sodu trihydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(Diethyldithiocarbamato-S,S')sodium trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, N,N-Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate
CAS No.: 20624-25-3
Molecular Formula: (C2H5)2NCS2Na.3H2O
Formula Weight: 225.31 (171.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Melting Point: 94-102°
Beilstein Reference: 3920507
Merck Reference: 14,3378
MDL No.: MFCD00150617
Formuła:
(C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O Temp. topnienia: 94…102 °C Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150617 Numer CAS: 20624-25-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-710-6 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,3378 |