Drukuj
Dietyloditiokarbaminian sodu trihydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
424311000 424315000
ACRO424311000EA 348 PLN
ACRO424311000 ACRO424315000
Dietyloditiokarbaminian sodu trihydrat ACS
Dietyloditiokarbaminian sodu trihydrat
Formuła: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00150617
Numer CAS: 20624-25-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-710-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,03443
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light grey Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in water) Passes test
Sensitivity (to Copper) Passes test
Sodium (Na) 30.5 to 32.5 % (as Na2SO4)