Drukuj
Siarczan miedziowy 0.1 M CuSO4 roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
35185-1L 35185-6X1L
35185-1LEA 731 PLN
35185-1L 35185-6X1L
Siarczan miedziowy 0.1 M CuSO4 roztwór volumetryczny, Fluka™
Siarczan miedziowy
Formuła: CuSO₄
Temp. Wrzenia: >100 °C (1,013 hPa)
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010981
Numer CAS: 7758-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001