Drukuj
Tetrapropylammonium hydroxide 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: IPC-TPA-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
254533-100G 254533-25G
SIAL254533-100GEA 538 PLN
SIAL254533-100G SIAL254533-25G
Tetrapropylammonium hydroxide 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium hydroxide
Formuła: C₁₂H₂₉NO
MW: 203.37 g/mol
Gęstość: 1.012
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009360
Numer CAS: 4499-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-800-6
Jednostka: 3267
ADR: 8 II