Tetrapropylammonium hydroxide 1 M in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
IPC-TPA-OH
L14328.14
L14328.22
L14328.36
L14328.14EA
232
PLN
L14328.14
L14328.22
L14328.36
Tetrapropylammonium hydroxide 1 M in aqueous solution
Tetrapropylammonium hydroxide
CAS No.: 4499-86-9
Molecular Formula: (CH3CH2CH2)4NOH
Formula Weight: 203.37
Beilstein Reference: 4207983
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009360
Formuła:
C₁₂H₂₉NO Gęstość: 1,00 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009360 Numer CAS: 4499-86-9 Numer WE (dawny EINECS): 224-800-6 Jednostka: 3267 ADR: 8,II |