Drukuj
wapnia octan xhydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
21056-1KG-F 21056-250G-F 21056-50G-F
SIAL21056-1KG-FEA 1650 PLN
SIAL21056-1KG-F SIAL21056-250G-F SIAL21056-50G-F
wapnia octan xhydrat, Sigma-Aldrich®
wapnia octan xhydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00150019
Numer CAS: 114460-21-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-540-9