Drukuj
Tetrachlorek cyny 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Chlorek cynowy, Chlorek cyny(IV)
M-Clarity™ quality level = MQ100
249955-100ML 249955-800ML
SIAL249955-100MLEA 320 PLN
SIAL249955-100ML SIAL249955-800ML
Tetrachlorek cyny 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorek cyny
Formuła: Cl₄Sn
MW: 260.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 114
Temp. topnienia: -33
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011242
Numer CAS: 7646-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-588-9
Klasyfikacja Merck : 12,08929