Drukuj
Tetrachlorek cyny 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynowy, Chlorek cyny(IV)
378201000 378208000
378201000.EA 368 PLN
378201000. 378208000.
Tetrachlorek cyny 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Tetrachlorek cyny
Formuła: Cl₄Sn
MW: 260.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 114
Temp. topnienia: -33
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011242
Numer CAS: 7646-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-588-9
Jednostka: 2922
Klasyfikacja Merck : 12,08929
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M