siarczan (VI) magnezu 1.0 M MgSO4 roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
63126-1LEA
1480
PLN
63126-1L
siarczan (VI) magnezu 1.0 M MgSO4 roztwór volumetryczny, Fluka™
siarczan (VI) magnezu
Formuła:
MgSO₄ MW: 120,37 g/mol Temp. Wrzenia: 100 °C Gęstość: 1,10 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011110 Numer CAS: 7487-88-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor | 0.995 - 1.005 |