wapnia octan xhydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
A14947.0E
A14947.22
A14947.36
A14947.0EEA
1920
PLN
A14947.0E
A14947.22
A14947.36
wapnia octan xhydrat ≥99%
wapnia octan xhydrat
Purity: 99%
CAS No.: 114460-21-8
Molecular Formula: C4H6O4Ca
Formula Weight: 158.17(anhy)
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3692527
Merck Reference: 14,1646
MDL No.: MFCD00012448
Formuła:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 1,5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150019 Numer CAS: 114460-21-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-540-9 Klasyfikacja Merck : 14,1646 |