Drukuj
wapnia octan xhydrat ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12974.06 12974.14
12974.06EA 498 PLN
12974.06 12974.14
wapnia octan xhydrat ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
wapnia octan xhydrat
Purity: 99.9965% CAS No.: 114460-21-8 Molecular Formula: Ca(OOCCH3)2.xH2O Formula Weight: 158.17(anhy) Physical Form: Powder Density: 1.5 Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3692527 Merck Reference: 14,1646 MDL No.: MFCD00012448
Formuła: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Temp. topnienia: Dec.
Gęstość: 1,5
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150019
Numer CAS: 114460-21-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-540-9
Klasyfikacja Merck : 14,1646