Drukuj
wapnia octan xhydrat 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
211050010 211052500 211050051
ACRO211050010EA 426 PLN
ACRO211050010 ACRO211052500 ACRO211050051
wapnia octan xhydrat 99%, extra pure
wapnia octan xhydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150019
Numer CAS: 114460-21-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-540-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 % (on anhydrous substance)
Water ≤7.0 % (K.F.)
pH 7.0 to 9.0 (10 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm