Drukuj
octan wapnia hydrat ≥99.0% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
402850-100G 402850-500G
402850-100GEA 415 PLN
402850-100G 402850-500G
octan wapnia hydrat ≥99.0% ACS, Fluka™
octan wapnia hydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Ca·1H₂O
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150019
Numer CAS: 5743-26-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-540-9
Klasyfikacja Merck : 13,01645
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 106 %
Titrable Acid Max. 0.035 meq/g
Alkalinity complying
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.05 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Strontium (Sr) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %