Drukuj
Chlorek baru 0.1 M BaCl2 (0.2N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Dichlorek baru
34252-1LEA 694 PLN
34252-1L
Chlorek baru 0.1 M BaCl2 (0.2N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Chlorek baru
Formuła: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Gęstość: 1,00 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002