Drukuj
Wodorotlenek sodu 2 M NaOH (2N) 99,5 Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
71474-1L 71474-2.5L
71474-1LEA 106 PLN
71474-1L 71474-2.5L
Wodorotlenek sodu 2 M NaOH (2N) 99,5 Volumetric, Fluka™
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 105…140 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –12 – –10 °C.
Gęstość: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 1.996 - 2.004 mol/l
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)