Drukuj
Manganian(VII) potasu 0.02 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
7057.1000EA 254 PLN
7057.1000 7057.2500
Manganian(VII) potasu 0.02 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (N) 0.0997 - 0.1003
Trace Impurities (in ppm)
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 10 ppm
Sulfate (SO4) max. 20 ppm