Dichromian(VI) potasu standardised solution 0.25 N roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
35587.K2
35587.AP
35587.K2EA
402
PLN
35587.K2
35587.AP
Dichromian(VI) potasu standardised solution 0.25 N roztwór wodny
Dichromian(VI) potasu
CAS No.: 7778-50-9
Molecular Formula: Cr2K2O7
Formula Weight: 294.18
Physical Form: Liquid
Appearance: Orange
Odour: Odourless
UN No.: 3287
MDL No.: MFCD00011367
Formuła:
K₂Cr₂O₇ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011367 Numer CAS: 7778-50-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6 Jednostka: 3287 ADR: 6.1,III |