chlorek sodu solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
35616.AP
35616.K2
35616.APEA
298
PLN
35616.AP
35616.K2
chlorek sodu solution_standardised 0.1 N aqueous solution
chlorek sodu
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003477
Formuła:
NaCl MW: 58.44 g/mol Temp. Wrzenia: 1413 Temp. topnienia: 801 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003477 Numer CAS: 7647-14-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3 Klasyfikacja Merck : 14,08599 |