Drukuj
Kwas chlorowodorowy 2 mol/l (2 N) Volumetric
Dostawca: REAGECON
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H22005 H22001
REGEH22005EA 496 PLN
REGEH22005 REGEH22001
Kwas chlorowodorowy 2 mol/l (2 N) Volumetric
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II