Jodan/Jodek potasu (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N in aqueous solution stabilised volumetric solution
Dostawca: VWR Chemicals
160274XEA
251
PLN
160274X
160276Q
Jodan/Jodek potasu (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N in aqueous solution stabilised volumetric solution
Jodan/Jodek potasu
Standard solution for the determination of sulphite in boiler water.
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Potassium iodate) | 0.7126 - 0.7140 g/l |