Drukuj
cyrkon 1000 mg/l w rozcieńczonym roztworze kwasu azotowego (from ZrO(NO3)2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456402SEA 834 PLN
456402S 456404U
cyrkon 1000 mg/l w rozcieńczonym roztworze kwasu azotowego (from ZrO(NO3)2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Zirconium Standards
ZrO(NO₃)₂ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
Supplied with certificate of analysis.