cyna 1000 mg/l w rozcieńczonym roztworze kwasu azotowego ze śladowymi ilościami kwasu fluorowodorowego (from Sn) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456222QEA
880
PLN
456222Q
456224S
cyna 1000 mg/l w rozcieńczonym roztworze kwasu azotowego ze śladowymi ilościami kwasu fluorowodorowego (from Sn) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Tin Standards
Sn in HNO₃ tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
Supplied with certificate of analysis.