cynk 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Zn) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456392KEA
1290
PLN
456392K
456394M
cynk 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Zn) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Zinc Standards
Zn in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Supplied with certificate of analysis.