Drukuj
cynk 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Zn) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456384KEA 780 PLN
456384K 456382Y
cynk 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Zn) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Zinc Standards
Zn in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Supplied with certificate of analysis.