itr 10000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Y2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456372GEA
1440
PLN
456372G
456374Y
itr 10000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Y2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Yttrium Standards
Y₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Dodatkowe informacje: Supplied with certificate of analysis.