itr 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Y2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456362EEA
430.2
PLN
456362E
456364G
itr 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Y2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Yttrium Standards
Y₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Supplied with certificate of analysis.