Drukuj
YtRoztwór wzorcowy terbu, 1000 mg/L Yb w 5% kwasie azotowym (from Yb₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13819.AD 13819.AE 13819.AP
13819.ADEA 564 PLN
13819.AD 13819.AE 13819.AP
YtRoztwór wzorcowy terbu, 1000 mg/L Yb w 5% kwasie azotowym (from Yb₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Ytterbium Standards
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Certyfikaty: Traceable to NIST.