YtRoztwór wzorcowy terbu, 1000 mg/L Yb w 5% kwasie azotowym (from Yb₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
89890.AE
89890.AP
89890.AEEA
336
PLN
89890.AE
89890.AP
YtRoztwór wzorcowy terbu, 1000 mg/L Yb w 5% kwasie azotowym (from Yb₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Ytterbium Standards
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Certyfikaty: Traceable to NIST.