YtRoztwór wzorcowy terbu, 10000 mg/L Yb w 5% kwasie azotowym (from Yb₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14439.AE
14439.AP
14439.AEEA
1280
PLN
14439.AE
14439.AP
YtRoztwór wzorcowy terbu, 10000 mg/L Yb w 5% kwasie azotowym (from Yb₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Ytterbium Standards
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Certyfikaty: Traceable to NIST.