Roztwór wzorcowy kobaltu, 1000 mg/l Co w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86670.260EA
145.6
PLN
86670.260
86670.180
Roztwór wzorcowy kobaltu, 1000 mg/l Co w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Cobalt Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%