Wanad 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from V2O5) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456332VEA
567
PLN
456332V
456334A
Wanad 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from V2O5) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Vanadium Standards
V₂O₅ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Supplied with certificate of analysis.