Drukuj
Wanad 1000 mg/l w 2% kwasie siarkowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86721.260EA 211 PLN
86721.260 86721.180
Wanad 1000 mg/l w 2% kwasie siarkowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Vanadium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%