Drukuj
Wanad 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from V2O5) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456322TEA 424.2 PLN
456322T 456324V
Wanad 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from V2O5) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Vanadium Standards
V₂O₅ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Supplied with certificate of analysis.