Drukuj
tytan 1000 mg/l w wodzie ze śladową ilością kwasu fluorowodorowego (from (NH4)2TiF6) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456262BEA 717 PLN
456262B 456264D
tytan 1000 mg/l w wodzie ze śladową ilością kwasu fluorowodorowego (from (NH4)2TiF6) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Titanium Standards
(NH₄)₂ TiF₆ in H₂O tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Supplied with certificate of analysis.