Drukuj
tal 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Tl) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456172AEA 1310 PLN
456172A 456174C
tal 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Tl) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Thallium Standards
Tl in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.