Roztwór wzorcowy terbu, 10000 mg/L Tb w 5% kwasie azotowym (from Tb₄O₇) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14383.AD
14383.AE
14383.AP
14383.ADEA
482
PLN
14383.AD
14383.AE
14383.AP
Roztwór wzorcowy terbu, 10000 mg/L Tb w 5% kwasie azotowym (from Tb₄O₇) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Terbium Standards
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Traceable to NIST
Certyfikaty: Traceable to NIST.