Roztwór wzorcowy terbu, 1000 mg/L Tb w 5% kwasie azotowym (from Tb₄O₇) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88110.AE
88110.AP
88110.AEEA
367
PLN
88110.AE
88110.AP
Roztwór wzorcowy terbu, 1000 mg/L Tb w 5% kwasie azotowym (from Tb₄O₇) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Terbium Standards
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Certyfikaty: Traceable to NIST.