Roztwór wzorcowy terbu, 1000 mg/L Tb w 5% kwasie azotowym (from Tb₄O₇) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13860.AD
13860.AE
13860.AP
13860.ADEA
572
PLN
13860.AD
13860.AE
13860.AP
Roztwór wzorcowy terbu, 1000 mg/L Tb w 5% kwasie azotowym (from Tb₄O₇) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Terbium Standards
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Certyfikaty: Traceable to NIST.